Merck
MAB8262
Sigma-Aldrich
Anti-RSV-Antikörper, Fusionsprotein, alle Stämme vom Typ A und B, Klon 133-1H
clone 133-1H, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
RSV
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
133-1H, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Gegen das 47-49-kDa-Fusionsprotein von RSV gerichtet. Antikörper MAB858-1 erkennt sowohl A- als auch B-Stämme von RSV.
Immunogen
Respiratorisches Synzytial-Virus A2
Anwendung
Anti-RSV-Antikörper, Fusionsprotein, alle Typ-A- und -B-Stämme, Klon 133-1H ist ein Antikörper gegen Respiratorisches Synzytial-Virus zur Verwendung in ELISA und IF.
ELISA, indirekte Immunfluoreszenz
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
Aufgereinigt. Flüssige 0,02-mol/l-PBS, 0,25 mol/l NaCl, 0,1 % Natriumazid
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A highly stable prefusion RSV F vaccine derived from structural analysis of the fusion mechanism.
Krarup, A; Truan, D; Furmanova-Hollenstein, P; Bogaert, L; Bouchier, P; Bisschop et al.
Nature Communications null
Respiratory syncytial virus NS1 protein colocalizes with mitochondrial antiviral signaling protein MAVS following infection.
Boyapalle, S; Wong, T; Garay, J; Teng, M; San Juan-Vergara, H; Mohapatra, S; Mohapatra, S
Testing null
Bárbara N Porto et al.
Viruses, 13(10) (2021-10-27)
Respiratory Syncytial Virus (RSV) is the leading cause of acute lower respiratory infections in young children and infection has been linked to the development of persistent lung disease in the form of wheezing and asthma. Despite substantial research efforts, there
Catherine A A Beauchemin et al.
PloS one, 14(4), e0214708-e0214708 (2019-04-16)
Many aspects of the respiratory syncytial virus (RSV) are still poorly understood. Yet these knowledge gaps have had and could continue to have adverse, unintended consequences for the efficacy and safety of antivirals and vaccines developed against RSV. Mathematical modelling