MAB5446
Anti-Neurofilament NF-H Antibody, tail domain (Phosphate dependent), clone RMO-24
ascites fluid, clone RMO-24, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RMO-24, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEFH(4744)
rat ... Nefh(24587)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurofilament & Neuronen-Stoffwechsel
Neuronen- & Gliamarker
Immunohistochemistry. The antibody has been used successfully on Bouin′s and alcohol-fixed paraffin-embedded or frozen tissue sections. Formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections require pretreatment with trypsin.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Positive Control: Brain
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable