Merck
MAB5354
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid-β-Vorläuferprotein-Antikörper, KPI-Domäne, Klon 4.1
clone 4.1, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Spezifität
Amyloid-Beta-Vorläuferprotein, KPI-Domäne (Kunitz-Protease-Inhibitor). Der Antikörper reagiert mit nativen und rekombinanten Proteinen. Der Antikörper hemmt nachweislich die Protease-hemmenden Eigenschaften teilweise.
Immunogen
Aufgereinigte rekombinante KPI-Domäne des Amyloid-Beta-Vorläuferproteins.
Epitop: KPI-Domäne
Anwendung
Der Anti-Amyloid-βVorläuferprotein-Antikörper, KPI-Domäne, Klon 4.1, weist den Gehalt des Amyloid-β-Vorläuferproteins nach und wurde für die Verwendung in ELISA, WB, IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Western Blot: 2–5 μg/ml mittels ECL an humanem Gehirn oder humanen Thrombozyten. Erkennt ein Protein von 100–120 kDa.
Immunhistochemie: 2-5 μg/ml bei gefrorenen Gewebeschnitten.
ELISA: 1 μg/ml in einem direkten Assay und 10 μg/ml in einem indirekten Assay.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 20 mM Natriumphosphatpuffer mit 150 mM NaCl.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Activation of extrasynaptic, but not synaptic, NMDA receptors modifies amyloid precursor protein expression pattern and increases amyloid-? production.
Bordji, K; Becerril-Ortega, J; Nicole, O; Buisson, A
The Journal of Neuroscience null
Jochen Winterer et al.
Cell reports, 19(6), 1110-1116 (2017-05-13)
The distinctive firing pattern of grid cells in the medial entorhinal cortex (MEC) supports its role in the representation of space. It is widely believed that the hexagonal firing field of grid cells emerges from neural dynamics that depend on