MAB4343
Anti-SOX-2 Antibody
clone 6F1.2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6F1.2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Aufnahme
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Artikel
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.