Merck
MAB335
Sigma-Aldrich
Anti-Synaptobrevin Antibody, clone SP11
clone SP11, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
VAMP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP11, monoclonal
Speziesreaktivität
human, feline, pig
Darf nicht reagieren mit
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VAMP1(6843)
Spezifität
Synaptobrevin [VAMP], 16kDa protein. Not reactive with bacterially expressed fusion protein.
Anwendung
Immunohistochemistry at 1:100-1:200
Formalin fixed (fixed <4 weeks), paraffin embedded
Frozen
4% Paraformaldehyde
Western blotting at 1:100-1:1,000.
ELISA at 1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Anti-Synaptobrevin Antibody, clone SP11 is validated for use in ELISA, WB, IH(P) for the detection of Synaptobrevin.
Physikalische Form
Format: Purified
Liquid in 0.02 MPB and 0.25M NaCl, PH 7.6 with 0.1% sodium azide.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable