MAB303
Anti-Acetylcholinesterase Antibody, clone AE-1
clone AE-1, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-ACEE, Anti-N-ACHE, Anti-YT
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AE-1, monoclonal
Speziesreaktivität
canine, bovine, human, chicken, guinea pig, monkey
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Immunohistochemistry
Western Blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable