MAB2115
Anti-Cell Surface Antigen of Human Nucleated Erythroid Cells Antibody, clone HAE9
clone HAE9, Chemicon®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HAE9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgMκ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Flow cytometry: 10μg/mL concentration; (1:100); per 10(e6) cells, 100μL sample volume.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable