MAB1961H-I
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, Phycoerythrin conjugate
clone P1F6, from mouse, PE
Synonym(e):
Integrin alpha-V, CD51, Integrin alpha V, Vitronectin receptor subunit alpha, Integrin beta-5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P1F6, monoclonal
Speziesreaktivität
human, hamster, chicken
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected Integrin αVβ5 in HT1080 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable