MAB1618-AF555
Anti-Dynein Antibody, IC, cytosolic, clone 74.1, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone 74.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonym(e):
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
74.1, monoclonal
Speziesreaktivität
Drosophila, fish, sheep, human, bovine, mouse, Xenopus, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DYNC1I1(1780)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1618) is shown to be suitable also for Western blotting, immunocytochemistry, immunofluorescence, and immunoprecipitation applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Dynein in HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable