Merck
Alle Fotos(4)
Dokumente
MAB1281C3
Sigma-Aldrich
Anti-Zellkern-Antikörper, Klon 235-1, Cys3-Konjugat
clone 235-1, from mouse, CY3 conjugate
Synonym(e):
HuNu
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
235-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Zellersatzverfahren wie Stammzellen- oder Embryonalzellentherapien sind bei vielen Erkrankungen vielversprechend. Die artenübergreifende Transplantation zwischen menschlichen und tierischen Zellen oder Gewebe erfordert die Identifizierung und Lokalisierung des Spendermaterials in der Wirtsumgebung. Antikörper gegen humanspezifische Zellkerne sind nützliche zytologische und histologische Marker, um menschliche Zellen in Xenotransplantatmodellen zu identifizieren. MAB1281 färbt die Zellkerne aller Zelltypen von Menschen und Primaten und zeigt ein diffuses Färbemuster. Chromosomen sind in Metaphasezellen negativ gefärbt. Der Antikörper reagiert nicht mit Zellkernen von Maus oder Ratte.
Immunogen
Humanes Zellkerne
Anwendung
Anti-Zellkern, Klon 235-1, Cy3-Konjugat erkennt nur humane Zellkerne und ist nützlich für Xenotransplantationsstudien zur Untersuchung der Stammzellmigration.
Beurteilt mittels Immunzytochemie in humanen mesenchymalen Stammzellen aus dem Knochenmark (SCR108). Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wurden Zellkerne in mesenchymalen Stammzellen aus menschlichem Knochenmark (SCR108) nachgewiesen. Beurteilt mittels Immunzytochemie in menschlichen embryonalen H9-Stammzellen. Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wurden Zellkerne in menschlichen embryonalen H9-Stammzellen nachgewiesen. Beurteilt mittels Immunzytochemie in embryonalen Fibroblasten der Maus. Immunzytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:50 dieses Antikörpers wurden in embryonalen Fibroblasten der Maus keine Zellkerne nachgewiesen.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotente und frühe Differenzierung
Entwicklungsneurowissenschaften
Mesenchymale Stammzellen
Neurodegenerative Erkrankungen
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie in humanen Vorhautfibroblasten (SCC058). Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wurden Zellkerne in humanen Vorhautfibroblasten (SCC058) nachgewiesen.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 konjugiert an Cy3 in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 ºC gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Menschliche Vorhautfibroblasten (SCC058)
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ludovic Zimmerlin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2416, 133-156 (2021-12-07)
Tankyrase/PARP inhibitor-regulated naïve human pluripotent stem cells (TIRN-hPSC) represent a new class of human stem cells for regenerative medicine that can differentiate into multi-lineage progenitors with improved in vivo functionality. Chemical reversion of conventional, primed hPSC to a TIRN-hPSC state
Eleana Manousiouthakis et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 13(9), 1712-1723 (2019-07-07)
Bidirectional interactions between the human central nervous system and the gastrointestinal tract, via the enteric nervous system, are unmapped and central to many human conditions. There is a critical need to develop 3D human in vitro intestinal tissue models to
Liying Zhang et al.
Circulation. Heart failure, 8(1), 156-166 (2014-11-26)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) can be differentiated into potentially unlimited lineages of cell types for use in autologous cell therapy. However, the efficiency of the differentiation procedure and subsequent function of the iPSC-derived cells may be influenced by epigenetic
Min Joung Lee et al.
Oncotarget, 8(39), 66281-66292 (2017-10-17)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) have therapeutic potential for various diseases because of their anti-inflammatory and immunosuppressive properties. However, the immunosuppressive microenvironment allows tumor cells to evade immune surveillance, whereas maintenance of inflammation is required for tumor development and progression. Hence
Hyun Ju Lee et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(8), 3634-3645 (2015-03-15)
Exogenously administered mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) suppress autoimmunity despite transient engraftment. However, the mechanism is unclear. In this study, we report a novel mechanism by which MSCs modulate the immune system by recruiting myeloid-derived suppressor cells in a mouse model