MAB1137Z
Anti-Insulin Receptor Antibody, α subunit, azide free, clone 47-9
clone 47-9, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD220, MAB1137
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
47-9, monoclonal
Speziesreaktivität
human, pig, sheep, bovine
Darf nicht reagieren mit
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Isotyp
IgG1
Eignung
not suitable for Western blot
not suitable for immunoprecipitation
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INSR(3643)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Insulin-/stoffwechselassoziierte Signalübertragung
Antagonist: Blocks insulin action
Does not work in immunoprecipitation {Soos, 1986}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
3T3 cells expressing transfected human insulin receptor
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable