Dokumente
MAB038
Sigma-Aldrich
Anti-Faktor VIII-Antikörper, 83-kDa-Leichtkette
ascites fluid, Chemicon®
Synonym(e):
Coagulant Component, Antihemophilic Factor, AHF
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Spezifität
Durch Western Blot erkennt dieser Antikörper die 83-kDa-Leichtkette von humanem Faktor VIII. Keine Kreuzreaktivität mit Von-Willebrand-Faktor.
Immunogen
Aufgereinigter humaner Faktor VIII.
Epitop: 83-kDa-Leichtkette
Anwendung
Anti-Faktor VIII-Antikörper, 83-kDa-Leichtkette ist ein Antikörper gegen Faktor VIII zur Verwendung in ELISA und WB.
ELISA (indirekt): 1:16.000.
Western-Blot: Faktor VIII macht nur etwa 1 % des zirkulierenden Faktor VIII/vWF-Komplexes aus und der Großteil des Komplexes besteht aus vWF (99 Gew.-%, siehe Blood 58:1-13, 1981). Daher wird empfohlen, dass Faktor VIII/vWF vor dem Nachweis von Faktor VIII mit MAB038 aus Plasma ausgefällt wird. Beim Blotting von Plasmaaufbereitungen sind durch Serumproteine verursachter Hintergrund und nichtspezifische Banden üblich. Komplexere Blockierungslösungen oder höhere Salzkonzentrationen können helfen, nichtspezifische Banden zu entfernen. Rotblat, et al (1985) Biochemistry 24(16):4294-4300. Sollte für zusätzliche Tipps in Bezug auf den Nachweis von Faktor VIII herangezogen werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Physikalische Form
Flüssig. Enthält keine Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Arai et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 86(11), 4277-4281 (1989-06-01)
An immunoadsorbent method has been developed for the direct analysis of normal and variant plasma factor VIII. Using this method, the molecular defect responsible for mild hemophilia A has been identified for a patient whose plasma factor VIII activity is
Haarin Chun et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 19(4), 954-966 (2021-02-03)
Therapeutic products with coagulation factor VIII (FVIII) have a wide range of specific activities, implying presence of protein with altered structure. Previous studies showed that recombinant FVIII products (rFVIII) contain a fraction (FVIIIFT ) unable to bind von Willebrand factor