Fortfahren mit
LSKMAGG
Magnetisches Bead-System PureProteome Protein G
The PureProteome Protein G Magnetic Bead System is a powerful system that helps researchers purify proteins by maximizing recovery and eliminating variability
Synonym(e):
Magnetische Protein-G-Beads, PureProteome Magnetische Beads
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105507
NACRES:
NA.56
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 2 × 1 mL
manufacturer/tradename
PureProteome
technique(s)
depletion: suitable (serum), immunoprecipitation (IP): suitable, protein purification: suitable
particle size
10 μm
capacity
2.5-3.5 μg/μL, suspension binding capacity (rabbit IgG)
shipped in
wet ice
General description
Die magnetischen PureProteome-Protein-G-Beads enthalten Protein G, ein Antikörper-bindendes Protein, mit dem die Oberfläche der Beads beschichtet ist. Diese Beads wurden zur Isolierung von Immunglobulinen (IgG) aus komplexen Gemischen mittels Antikörper-Affinitätsaufreinigung entwickelt. Diese Beads werden in Verbindung mit einem magnetischen Ständer zur Immobilisierung der Beads verwendet. Nach diesem Schritt wird die Probe gewaschen, um etwaige Verunreinigungen zu entfernen. Anschließend kann das immobilisierte IgG für weitere Analysen oder Experimente eluiert werden.
Application
Das PureProteome-System mit magnetischen Protein-G-Beads ist geeignet für:
  • Serumdepletion
  • Immunpräzipitation
  • Proteinaufreinigung    
PureProteomeProtein G Magnetic Bead System hat die folgenden Verwendungszwecke:
  • Isolierung der Immunglobulin-G(IgG)-Fraktion aus kleinen Plasmavolumen
  • Co-Immunpräzipitation (Co-IP)
Features and Benefits
  • PureProteome Magnetische Beads sind für vollautomatische Aufreinigungsprozesse mit dem KingFisher Duo Partikelprozessor gut geeignet; dies ist unabhängig von dem Klärungsschritt des Zelllysats
  • Der gesamte Prozess ist reproduzierbar und die Ergebnisse sind vergleichbar mit denen des Standardprotokolls mit dem PureProteome Magnetständer
  • PureProteome Magnetische Beads sind vergleichbar mit allen automatisierten Systemen für die Probenvorbereitung mit geringem, mittlerem oder hohem Durchsatz.
Legal Information
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LSKMAGALSKMAGHLSKMAGL10
packaging
pkg of 2 × 1 mL
packaging
pkg of 2 × 1 mL
packaging
pkg of 10 mL
packaging
pkg of 10 mL
manufacturer/tradename
PureProteome
manufacturer/tradename
PureProteome
manufacturer/tradename
PureProteome
manufacturer/tradename
PureProteome
particle size
10 μm
particle size
10 μm
particle size
10 μm
particle size
10 μm
capacity
2.5-3.5 μg/μL, suspension binding capacity (rabbit IgG)
capacity
1.5-2.5 μg/μL, suspension binding capacity (rabbit IgG)
capacity
1-5.5 mg/mL, bead suspension binding capacity (protein)
capacity
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
technique(s)
depletion: suitable (serum), protein purification: suitable
technique(s)
depletion: suitable (serum), immunoprecipitation (IP): suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable (histidine tagged recombinant protein)
technique(s)
depletion: suitable (serum), protein purification: suitable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c