Merck
L25CET6S1
Millipore
Millistak+® Lentikulärer Scheibenfilter
CE25, filtration area 3.47 m²
Synonym(e):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, CE25 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Produktbezeichnung
Millistak+® Lentikulärer Scheibenfilter, CE25, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Beschreibung
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Höhe
27.6 cm (10.88 in.)
Durchmesser
40.64 cm (16 in.)
Filtrationsfläche
3.47 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
1370-2120 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
8-10 μmho per cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
CE25
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Stack Disk
Stack Design: 16 in. diameter, 16-cell
Anwendung
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Spezifikationen
Filter Grade: CE25
Sodium: 3.45 - 4.76 mg/ft2 of Media
Calcium: 2.56 - 2.74 mg/ft2 of Media
Potassium: 0.17 - 0.91 mg/ft2 of Media
Magnesium: 1.19 - 2.03 mg/ft2 of Media
Iron: <0.1 mg/ft2 of Media
Lead: <0.1 mg/ft2 of Media
Aluminum: <0.1 mg/ft2 of Media
Titanium: <0.1 mg/ft2 of Media
Chromium: <0.1 mg/ft2 of Media
Manganese: <0.1 mg/ft2 of Media
Cobalt: <0.1 mg/ft2 of Media
Nickel: <0.1 mg/ft2 of Media
Copper: <0.1 mg/ft2 of Media
Zinc: <0.1 mg/ft2 of Media
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
3 In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 123 °C
Sanitization Protocol
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Hinweis zur Analyse
Product Water Conductivity at 25°C: after a pure water flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)