Merck
KWL3A05TT1
Millipore
Milligard® LPB 0.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 5, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Synonym(e):
Opticap XL5 Milligard Low Protein Binding 0.2 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XL 5
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
21.6 cm (8.5 in.)
Breite
4.2 in.
Nennlänge Kartusche
5 in. (12.5 cm)
Durchmesser
14.5 cm (5.7 in.)
Filtrationsfläche
0.34 m2
Durchm. Einlassanschluss
1.5 in.
Breite Einlass bis Auslass
21.6 cm (8.5 in.)
Durchm. Auslassanschluss
1.5 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤45 mg/capsule
Matrix
Milligard® LPB
Porengröße
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filtereinheit
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Single Layer
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Spezifikationen
Filter Grade: Low Protein Binding Milligard® Media
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
3 Autoklavenzyklen von 30 min bei 121 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥2 l Wasser
Gravimetric Extractables: after a 2 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature
Rechtliche Hinweise
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckgeräterichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Konformität mit Artikel 3 § 3 dieser Druckgeräterichtlinie besitzt dieses Produkt kein CE-Zeichen.
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3