Merck
KR10A51HH1
Millipore
Opticap® XL1 Polygard® CR
inlet connection diam. 9/16 in., pore size 10.0 μm
Synonym(e):
Opticap® XL1 Polygard®-CR 10.0 µm 9/16 in. HB/HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Länge
21.6 cm (8.5 in.)
Nennlänge Kartusche
1 in. (2.5 cm)
Durchmesser
10.7 cm (4.2 in.)
Durchm. Einlassanschluss
9/16 in.
Breite Einlass bis Auslass
21.6 cm (8.5 in.)
Durchm. Auslassanschluss
9/16 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤10 mg/capsule
Matrix
Polygard®-CR
Porengröße
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
Allgemeine Beschreibung
Die Polygard®-CR-Produkte sind Filter mit Nenngrößen, die für die Entfernung von Partikeln aus Flüssigkeiten und Gasen konzipiert wurden. Die Tiefenstruktur mit abgestufter Dichte der Polygard®-CR-Filtermedien bietet maximale Filtrationskapazität, und die vollständig aus Polypropylen bestehende Konstruktion bietet einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sowie breite chemische Kompatibilität.
Das Opticap® XL1 Polygard® CR (KR99A51HH1) weist eine Porengröße von 10,0 μm auf. Dieser Einzelschicht-Kapselfilter hat eine Einlass-/Auslass-Schlauchtüllenverbindung mit einem Durchmesser von 9/16 Zoll.
Durch die Opticap-XL-Kapselfilter entfallen die Zeit und die Kosten im Zusammenhang mit dem Montieren, Reinigen und Validieren von Edelstahlgehäusen. Das patentierte Design der Kapsel bietet eine unübertroffene thermische und hydraulische Spannungsfestigkeit, was hohe Zuverlässigkeit, Vertrauen in den Sterilitätsprozess und verbesserte Sauberkeit zur Folge hat. Das einzigartige Kapseldesign mit Polygard® CR Medien minimiert das Totvolumen und reduziert Produktionsverluste.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Einzelschicht
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
3 Autoklavenzyklen von 30 min bei 126 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥1 l
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Die EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckbehälterrichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Übereinstimmung mit Artikel 3 § 3 dieser Druckbehälterrichtlinie trägt dieses Produkt kein CE-Zeichen.