Merck
KGW2A10FF1
Millipore
Polysep II 1.0/1.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 3/4 in., pore size 1.2/1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonym(e):
Opticap XL10 Polysep II 1.0/1.2 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XL 10
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
33.5 cm (13.2 in.)
Breite
4.2 in.
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
14.5 cm (5.7 in.)
Filtrationsfläche
0.46 m2
Durchm. Einlassanschluss
3/4 in.
Breite Einlass bis Auslass
33.5 cm (13.2 in.)
Durchm. Auslassanschluss
3/4 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤145 mg/capsule
Matrix
Polysep II
pore size
1.0/1.2 μm nominal pore size
1.2/1.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filtereinheit
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Double Layer
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
3 Autoklavenzyklen von 30 min bei 121 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥5 l Wasser
Gravimetric Extractables: after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature
Rechtliche Hinweise
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Haftungsausschluss
EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckgeräterichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Konformität mit Artikel 3 § 3 dieser Druckgeräterichtlinie besitzt dieses Produkt kein CE-Zeichen.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2