JR-1L-BK
Anti-C (Klon MS-35), FFMU
Anti-C from the clone MS-35, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonym(e):
Anti-c (clone MS-35), FFMU
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
MS-35, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pack of 1 L
Konzentration
1-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.7-7.7
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid. 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable