Merck
HX0200
Supelco
Hexadecane
Synonym(e):
Cetane ASTM Grade
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)14CH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
208-878-9
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Farbe
APHA: ≤10
mp (Schmelzpunkt)
18 °C
Übergangstemp.
flash point 135 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C(CCCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChIKey
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
233.6 °F
Flammpunkt (°C)
112 °C