Merck
HVHP04700
Millipore
Durapore® Membranfilter, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
125 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
75 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Durapore® Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, nur wenige extrahierbare Bestandteile und eine hohe chemische Verträglichkeit. Hydrophile Durapore-Membranen binden wesentlich weniger Proteine als Nylon-, Nitrocellulose- oder PTFE-Membranen.
Eigenschaften und Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore-Membranfilter bieten eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Filtercode: HVHP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Anwendung
  • Klärfiltration der Luft
  • Filtration von Gasen und Lösungsmitteln
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.