H1WS2G1HNC
Einzelrund-Gehäuse der Serie 4000™
cartridge nominal length 20 in. (50.8 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Materialien
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
Parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
Gesamt L
665.5 mm ± 3 (26.201 in. ± 0.118)
Nennlänge Kartusche
20 in. (50.8 cm)
Anschluss AD × ID × H
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain connection
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Klemmringgröße
4 in.