GG-10L-BK
Anti-D (Klon RUM-1) Blutgruppenbestimmungsreagens
BIOSCOT™ Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
RUM-1, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 10 L
Hersteller/Markenname
BIOSCOT™
Konzentration
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.6-7.0
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Geeignet für Patienten- und Neugeborenentests – weist keine DVI-Erythrozyten nachEnthält 0,1 % (w/v) NatriumazidDurch einen 0,22-µm-Endfilter filtriert.Haltbarkeit: 36 Monate ab dem FiltrationsdatumProduktformulierung gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung geprüft.Nur zur In-vitro-Verwendung.
Anwendung
Bulk
Zur Verwendung mit Röhrchen-, Objektträger-, Mikrotiterplatten-, Gel- und Säulentechniken
Rechtliche Hinweise
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable