GCSEAL
MPAGE®® Gel Caster Sealing Gaskets
replacement part for mPAGE® Gel Caster
Synonym(e):
replacement gaskets
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets, 5pk, replacement part for mPAGE® Gel Caster
Verpackung
pkg of 5 packs
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Gelgröße
8.3 cm × 10.1 cm
Kompatibilität
for use with
Allgemeine Beschreibung
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Protokolle
Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.