FTPF00788
4 in. Tri-Clover clamp
Empfohlene Produkte
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with M AIR T™ Compressed Gas and Air Test Kit
Rechtliche Hinweise
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany