FCMAB175P
Milli-Mark Anti-CD7-PE Antibody, clone CBC.37
clone CBC.37, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
T-cell antigen CD7, GP40, T-cell leukemia antigen, TP41, T-cell surface antigen Leu-9
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CBC.37, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD7(924)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
PBMCs
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable