FCMAB117P
Anti-SSEA-1 Antibody, clone MC-480, PE conjugate
clone MC-480, from mouse, PE
Synonym(e):
SSEA-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MC-480, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUT4(2526)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Pluripotente Stammzellen & Stammzellen der frühen Entwicklungsphase
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse embryonic Stem Cells
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable