Merck
EZFLA4VP1
Millipore
EZ-Fluo-Validierungsprotokoll
The EZ-Fluo validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
About This Item
UNSPSC-Code:
41116500
eCl@ss:
25169090
NACRES:
NA.85
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
EZ-Fluo
Verfügbarkeit
not available in, USA
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
industrial qc
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Servicetyp: Validierungsdienste
Anwendung
Das EZ-Fluo-Validierungsprotokoll ermöglicht eine schnellere und einfachere Validierung und stellt sicher, dass die Leistung Ihres Systems den validierten Spezifikationen entspricht.
Rechtliche Hinweise
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany