Merck
EZFITH0LD6
Millipore
EZ-Fit® Filtrationsleiste
6-place, for rubber stopper tulip
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Aufnahme
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das einzigartige Design der EZ-Fit® Filtrationsleiste optimiert den Arbeitsablauf sowie die Wartung und verringert das Kontaminationsrisiko. Unterschiedliche Filtrationsköpfe passen sowohl auf wiederverwendbare als auch auf Einweg-Filtrationsvorrichtungen. Die geringe Höhe verbessert den Arbeitskomfort bei Verwendung in Laminar-Flow-Hauben. Die EZ-Fit® Filtrationsleiste verhindert die Entstehung von Biofilm, da jede einzelne Komponente zum einfachen Reinigen und Autoklavieren entfernt werden kann.
Anwendung
Die EZ-Fit® Filtrationsleiste ist eine Filtrationsleiste für universelle Laborfiltrationen. Mit dieser Leiste können sechs Proben gleichzeitig filtriert werden. Die Filtrationsleiste kann mit EZ-Fit® Filtrationseinheiten, dem Microfil® Filtrationssystem, einem 55-Monitor Plus sowie Standardtrichtern aus Glas oder Edelstahl verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Empfehlung