Merck
EZCURVCHA
Millipore
Ladegerät für den EZ-Pak® Curve Membranspender
External power supply/ charger for battery powered EZ-Pak® Dispenser Curve
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Ausgabe
65 W
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das separate Ladegerät ist ein Zubehörteil für den EZ-Pak® Curve Membranspender. Der EZ-Pak® Curve Membranspender revolutioniert die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration, indem er eine schnelle Abgabe der sterilen Membrane, einen berührungsfreien Betrieb und einen einhändigen Membrantransfer ermöglicht. Das Ladegerät dient zum Aufladen des Akkus des Membranspenders, der mit oder ohne Netzanschluss betrieben werden kann. Mit einem voll aufgeladenen Lithium-Ionen-Akku können bis zu 10.000 Membranen abgegeben werden. Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet das Gerät in den Standby-Modus, um Energie zu sparen.
Anwendung
Das separate Ladegerät ist ein Zubehörteil für den EZ-Pak® Curve Membranspender, der in der allgemeinen mikrobiologischen Analyse von Bier, Mineralwasser, der pharmazeutischen Produktanalyse, der Umweltanalyse, bei Keimbelastungstests und bei der Wasserüberwachung eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany