EX0564
Ethylene glycol
Synonym(e):
1,2-Ethanediol, 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.053 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.2% Water (H2O)
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-14--10 °C
Übergangstemp.
flash point 111 °C
Löslichkeit
1000 g/L
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.2% max
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - open cup