DR1061
Anti-ENO1 Mouse mAb (8G8)
liquid, clone 8G8, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-α Enolase 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8G8, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ENO1(2023)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (1 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
MCF-7 cells, Human lymphoma tissue, HeLa cells
Sonstige Hinweise
Zhao, J., et al. 2007. Mol. Cell Proteomics.6 987.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable