Merck
CS60HX03F1-X
Millipore
Clarisolve® Tiefenfilter
High-density cell cultures
Synonym(e):
Clarisolve 20 μm Pod Depth Filters, 0.33 m 2 (3.55 ft 2)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Clarisolve®
Parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Höhe
32 cm (12.5 in.)
Länge
62 cm (24.2 in.)
Breite
11.20 cm (4.4 in.)
Filtrationsfläche
0.33 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Allgemeine Beschreibung
Die CLARISOLVE® Tiefenfilter sind die erste Möglichkeit für die primäre Klärung mit einer Gradienten-Dichtestruktur, die speziell für die Partikelgrößenverteilung des vorbehandelten Beschickungsstroms konzipiert wurde. Mit verbesserter volumetrischer Kapazität und verringerter Trübung gegenüber derzeit erhältlichen Tiefenfiltern kann der Klärungsschritt der vorbehandelten Zufuhr in signifikant reduziertem Umfang durchgeführt werden, ohne dass ein zweiter Klärungsschritt erforderlich ist.
Als µPod-Format-Einheit bietet der CLARISOLVE® Tiefenfilter die schnellste und effizienteste Art und Weise, Zufuhren mit hoher Dichte zu klären und Prozesse einfach von stromaufwärts nach stromabwärts ohne Zentrifugation zu übertragen.
Dieser CLARISOLVE® Filter hat eine Filtrationsfläche von 0,33 m2 und ein Lab Scale Pod-Einheit-Format.
Anwendung
Zellkulturen hoher Dichte
Spezifikationen
Filtergrad: 60HX
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Die Integrität bleibt nach 1 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Rechtliche Hinweise
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany