Merck
CR0171E06
Millipore
Polygard® CR Kartuschenfilter
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 1.0 μm Code 7 Ethylene-Propylene
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
EPR seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
7.0 cm (2.75 in.)
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤50 mg
Porengröße
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Angaben zur Herstellung
Sanitization Protocol
30 min mit 80 °C heißem Wasser
Sterilization Method
10 Autoklaven- oder In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 126 °C
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥5 l Wasser
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Rechtliche Hinweise
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany