Merck
CP15F2E03
Millipore
Lifegard, 1,0 µm nominal, Kartusche
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonym(e):
Lifegard Cartridge Filter 20 in. 1.0 μm Code F
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materialien
EPR seal
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Lifegard
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Lifegard
Parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
20 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Durchmesser
7.4 cm (2.9 in.)
Filtrationsfläche
0.92 m2
Verunreinigungen
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤500 mg/cartridge
Matrix
Lifegard
Porengröße
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code F (double open end w/flat gaskets)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Single Layer
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Spezifikationen
Filter Grade: AP15
Angaben zur Herstellung
Sanitization Protocol
30 min mit 80 °C heißem Wasser
Sterilization Method
10 Autoklaven- oder In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 121 °C
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥5 l Wasser
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Rechtliche Hinweise
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany