CBL305
Anti-Serum Amyloid P Antibody, clone 5.4D.3B
clone 5.4D.3B, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Component P
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5.4D.3B, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... APCS(325)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable