BM-116010
Auto2D® IEF Chip pH6-10
used for first-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device., precast gels
Synonym(e):
2D Electrophoresis, 2DE, IEF, IEF Chip, IPG gel, precast gel
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Auto2D®
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Artikel
Durch das Auto2D® 2-D-Elektrophoresystem werden schwierige 2-D-Elektrophoreseverfahren auf schnelle, einfache und reproduzierbare Weise automatisiert. Lokalisieren Sie mit dem Auto2D®-System schwer auffindbare Proteine in weniger als zwei Stunden bei hoher Reproduzierbarkeit.
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Protokolle
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Verwandter Inhalt
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.