BI0422
Oxidizing Reagent, 0.02M I₂ in THF/Pyrid (89.6/0.4/10)
Biosynthesis Novabiochem®
Synonym(e):
DNA Reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
liquid
Zusammensetzung
Iodine, 0.018-0.022 M
Pyridine, 0.36-0.44 % (v/v) GC
Tetrahydrofuran, 88.7-90.5 % (v/v) GC (solvent)
water, 9.0-11.0 % (v/v) GC
Eignung der Reaktion
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
Farbe
red
Übergangstemp.
flash point -13 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Anwendung
BI0422-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0422-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0422-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Hinweis zur Analyse
Assay (tetrahydrofuran, GC): 88.7-90.5% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.018-0.022M
Water (H2O): 9.0-11.0% w/v
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
8.6 °F
Flammpunkt (°C)
-13 °C