AP114F
Goat Anti-Human IgM Antibody, Fc5µ, FITC conjugate
2.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
2.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Fragmentspezifische Sekundärantikörper
Physikalische Form
F/P RATIO:
6.0 micrograms FITC per mg of antibody.
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable