AGX823
SARS-CoV-2 Spike (aa 251-660) Recombinant Antigen, 519
suitable for ELISA, suitable for immunodiffusion
Synonym(e):
2019-nCoV, COVID-19
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
≤45 kDa
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable