AGX812
SARS-CoV-2 Nucleoprotein (aa 1-419) Recombinant Antigen, 613
suitable for immunodiffusion
Synonym(e):
2019-nCoV, COVID-19
About This Item
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
≤72 kDa
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable