Wichtige Dokumente
AC713
Millipore
NovaSeptum® SURe High Purity Bag Sampling Unit
Manifold (3-valve) with AseptiQuik® S connector, sterile; γ-irradiated, volume 100 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104019
Qualitätsniveau
Materialien
TPE tubing
polycarbonate connector (
)
polyethylene body
polyethylene container
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Produktlinie
NovaSeptum® SURe
Lagerbedingungen
room temperature
Parameter
0.5 bar max. pressure (7.25 psi)
4-40 °C temp. range (39-104 °F)
Fitting
inlet connection (TPE)
Luer-Lok® outlet connection (3 piece)
outlet connection (containing a male, female and an injection site)
Anwendung(en)
sterile sampling
Allgemeine Beschreibung
The NovaSeptum® SURe sterile sampling assembly is for single-use manufacturing processes, where aseptic connection and disconnection is necessary.
The product comes as a manifolded unit with 3 High Purity bags and connects via AseptiQuik® S connector. The closed design ensures your sample will be isolated from point of sample to analysis, reducing the risk of losing valuable product and maintaining the integrity of your fluid samples.
Anwendung
Sterility testing, bioburden, pyrogenic testing, endotoxin testing, chemical analysis, pH analysis, fermentation applications or any other routine lab testing
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Product design ensures process integrity and a representative sample from single-use manufacturing processes
  • Industry-standard aseptic connection and disconnection for easy integration into your single-use process
  • Other container options available: bags, bottles, syringes, and conical tubes
  • Stocked and ready-to-ship for fast delivery
Verpackung
10 units per box (3*100mL)
Angaben zur Herstellung
Assembled under ISO Clean Room Class 8 conditions in a facility certified to ISO 14644-1 standards.
Hinweis zur Analyse
Components in contact with sampling fluid are
composed of materials which meet the criteria for
Biological Reactivity Testing.
These tests can be any one or a combination of the following test methods: USP <88> Class VI (in vivo), USP <87> (in vitro), ISO 10993-5 (in vitro).
Sonstige Hinweise
Not autoclavable
Rechtliche Hinweise
AseptiQuik is a registered trademark of Colder Products Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Beim Konjugationsschritt in der ADC-Produktion wird ein hochwirksamer pharmazeutischer Inhaltsstoff (HPAPI) über einen stabilen Linker an einen mAb gebunden. Um eine wirksame und erfolgreiche Konjugation zu erreichen, müssen komplexe Entscheidungen getroffen werden, die auf dieser Seite mithilfe passender Dienstleistungen und Produkte verständlich erläutert werden.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.