ABT179
Anti-Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform (NRG1 Antibody)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, Pro-NRG1, Neuregulin-1, Acetylcholine receptor-inducing activity, ARIA, Breast cancer cell differentiation factor p45, Glial growth factor, Heregulin, HRG, Neu differentiation factor, Sensory and motor neuron-der
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NRG1(3084)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform (NRG1) in 10 µg of PC3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable