ABS224
Anti-YVH1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Dual specificity protein phosphatase 12, Dual specificity tyrosine phosphatase YVH1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DUSP12(11266)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Kinasen & Phosphatasen
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected YVH1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa cells
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1