ABS190
Anti-PIP5K-Type 1 gamma Antibody
from rabbit
Synonym(e):
Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type-1 gamma, PIP5K1-gamma, PtdIns(4)P-5-kinase 1 gamma, Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type I gamma, PIP5KIgamma
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Pip5K1C(18717)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Cytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 mg/mL of this antibody detected PIP5K-Type 1 gamma in 10 mg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable