ABS1656
Anti-VPS4B (UT292)
serum, from rabbit
Synonym(e):
Vacuolar protein sorting-associated protein 4B, Cell migration-inducing gene 1 protein, Protein SKD1, Suppressor of K(+) transport growth defect 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VPS4B(9525)
Allgemeine Beschreibung
Ref.: Scheuring, S et al. (2001). J. Mol. Biol. 312, 469-480.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the VPS4B target band in lysate from untransfected, but not VPS4B shRNA-transfected HeLa cells (Morita, E., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29):12889-12894).
Qualität
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected VPS4B in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1