ABS1484
Anti-RASSF1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Ras association domain-containing protein 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RASSF1(11186)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected RASSF1 in human ovarian cancer, human placenta, and human pancreas tissue sections.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RASSF1 in 10 µg of rat liver tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash