ABN483
Anti-RTP801 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
DNA damage-inducible transcript 4 protein, HIF-1 responsive protein RTP801, Protein regulated in development and DNA damage response 1, REDD-1, RTP801
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDIT4(54541)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RTP801 in 15 µg of human kidney tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human kidney tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable