ABN462
Anti-Dopamine D2 Receptor Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Dopamine D2 Receptor, D2R
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Drd2(13489)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Dopamine D2 Receptor in wild-type and not in D2R knockout mouse sriatum tissue (Trifilieff, P., et al. (2011). BioTechniques. 50:111-118).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Dopamine D2 Receptor in mouse striatum tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable