ABN444
Anti-Amyloid-like protein 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
APLP-1, APLP, APLP1, Amyloid-like protein-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APLP1(333)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Synapsen & Synapsenbiologie
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Amyloid-like protein 1 in 10 µg of Human Cortex tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable