ABN442
Anti-FGF-20 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Fibroblast growth factor 20, FGF-20
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
guinea pig (based on 100% sequence homology), ferret (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FGF20(26281)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FGF-20 in 10 µg of transfected HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable